Få mere at vide
Kartell™ Lavformede graduerede bægerglas klasse B
Artikelnummer. 10385771
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 10385771
Brand: Kartell™ 0154300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Måler nøjagtigt volumenet af en væske. Kartell™ Lavformede graduerede bægerglas Klasse B bruger vandrette markerede linjer til at hjælpe med at måle forskellige volumener af en væske.
  • Krystalklar
  • God kemisk resistens
  • Permanente gradueringer støbt til bæger
  • Kan modstå temperaturer op til 170 °C i korte perioder
  • Velegnet til applikationer med fødevarer
Tekniske data
Farve Krystalklar
Diameter (metrisk) Udvendig 52mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale PMP
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarer
Højde (metrisk) 72mm
Mængde 12 Pakke
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056-1981(E), BS 5404, del 1
Skala Støbte gradueringer
Stil Lav Form