Få mere at vide
BRAND™ Klasse B SILBERBRAND ETERNA Graduerede pipette
Artikelnummer. 15501526 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15501526 25 mL Pakke med 6
15693947 2 mL Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15501526 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 27013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.00 DKK
    307.67 DKK / Pakke med 6
    Spare 151.33 DKK
    32% Slukket
På lager
Klasse B SILBERBRAND ETERNA Graduated Pipette er konstrueret af AR-GLAS™ med ravfarvede gradueringer.
  • AR-GLAS™
  • DIN EN ISO 835
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik Ja
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 835
Klasse B
Oversigt At levere (TD, eks.)
Materiale AR-GLAS
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Ravgul
Gradueringer 0.1 mL
Volumen (metrisk) 25 mL