Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B SAN kortformsmålecylindre
Artikelnummer. 10196280
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 10196280
Brand: VITLAB™ 64391
Brug disse cylindre til fødevareindustrien og volumenmålinger. VITLAB™ Klasse B SAN højformsmålecylindre har letlæselige, forhøjede skalaer og ringmærker ved de primære skalapunkter. Sekskantet bund med bundnitter giver høj stabilitet.
  • Krystalklar gradueret cylinder
  • Kalibreret (ind)
  • Klasse B tolerancer i henhold til DIN 12681 / ISO 6706.
  • Termisk spænding op til °80 C medfører ikke, at tolerancegrænserne permanent overskrides
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Form Rund
Certificeringer/compliance Klasse B
Klasse B
Højde (metrisk) 192 mm
Tolerancemetrik ±5 ml
Type Gradueret målecylinder
Materiale SAN
Diameter (metrisk) Udvendig 51 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Til brug med (applikation) Fødevareindustri og volumenmåling
Skala Forhøjede skalaer og ringmærker ved de primære skalapunkter
Gradueringer 5 mL
Grænse for fejl ±5 ml
Maks. Temperatur 60 °C