Få mere at vide
BRAND™ Klasse B polypropylen målekolbe
Artikelnummer. 17450134 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17450134
Brand: BRAND™ 36020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Høj klar polypropylen konstruktion. Udsættelse for temperaturer op til 60 °C vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser.
  • Høj klar polypropylen konstruktion
  • Inkluderer polypropylenprop
  • Fejlgrænser iht. klasse B, DIN EN ISO 1042
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Udsættelse for temperaturer op til 60 °C (autoklavering) vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser
  • Rengøring op til max. 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter
  • Højde = Højde uden prop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At indeholde (TC, in.)
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 108 mm
Grænse for fejl ±0,08 ml
nr. pr. pakke 1
Temperaturområde (metrisk) Op til 60 °C
Tolerance ±0,08 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klasse B
Lukketype Prop
Lukkestørrelse NS 10/19