Få mere at vide
BRAND™ Klasse B polypropylen målekolbe
Artikelnummer. 17440134 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
17440134 10 mL -
10658431 1000 mL Hver
10349520 100 mL Hver
17450134 25 mL -
10410371 25 mL Hver
17396819 250 mL -
10258020 250 mL Hver
17470134 500 mL -
10359520 500 mL Hver
17460134 50 mL -
12682800 50 mL Hver
10552321 50 mL Hver
10291293 10 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17440134 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 36008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 DKK
    147.02 DKK / Pakke med 2
    Spare 1.98 DKK
    1% Slukket
På lager
Høj klar polypropylen konstruktion. Udsættelse for temperaturer op til 60 °C vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser.
  • Høj klar polypropylen konstruktion
  • Inkluderer polypropylenprop
  • Fejlgrænser iht. klasse B, DIN EN ISO 1042
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Udsættelse for temperaturer op til 60 °C (autoklavering) vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser
  • Rengøring op til max. 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter
  • Højde = Højde uden prop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At indeholde (TC, in.)
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 90 mm
Grænse for fejl ±0,08 ml
nr. pr. pakke 1
Temperaturområde (metrisk) Op til 60 °C
Tolerance ±0,08 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klasse B
Lukketype Prop
Lukkestørrelse NS 10/19