Få mere at vide
BRAND™ Klasse B polypropylen høj form målecylindre
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- Fremstillet af højklar polypropylen.
- Høj form med blå trykt skala giver nem volumenvurdering.
- Klasse B.
- Overholder DIN 12681 og ISO 6706 standarder.
- Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
- Udsættelse for temperaturer op til 80 °C vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser.
- Rengøring op til 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Tolerance | ±0,5 ml |
| nr. pr. pakke | Pakke med 10 stk. |
| Klasse | B |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Gradueringer | 0.2 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Grænse for fejl | ±0,5 ml |
| Maks. Temperatur | 80 °C |
| Underafdeling | 0.5 mL |
| Vis mere |