Beskrivelse
- Fremstillet af højklar polypropylen.
- Høj form med blå trykt skala giver nem volumenvurdering.
- Klasse B.
- Overholder DIN 12681 og ISO 6706 standarder.
- Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
- Udsættelse for temperaturer op til 80 °C vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser.
- Rengøring op til 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Tolerance | ±1 ml |
| Certificeringer/compliance | DIN 12681, ISO 6706 |
| Klasse | Class B |
| Kalibrering | At indeholde |
| Skala | Blå gradueringer |
| Mængde | 5 Pakke |
| Gradueringer | 2 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |