Få mere at vide
BRAND™ Klasse B polypropylen høj form målecylindre
Artikelnummer. 10364221 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
10364221 1000 mL 10 mL Pakke med 5
12683576 25 mL 0.2 mL Pakke med 10
10448322 250 mL 2 mL Pakke med 5
10181241 100 mL 1 mL Pakke med 10
10557391 2000 mL 20 mL Hver
10151341 500 mL 5 mL Pakke med 5
11813831 50 mL 1 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10364221 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 34862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00 DKK
    757.34 DKK / Pakke med 5
    Spare 64.66 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Fremstillet af højklar polypropylen. Klasse B polypropylen højformsmålecylindre med blå trykt skala giver nem volumenvurdering. Udsættelse for temperaturer op til 80 °C vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser. Rengøring op til 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter.
  • Fremstillet af højklar polypropylen.
  • Høj form med blå trykt skala giver nem volumenvurdering.
  • Klasse B.
  • Overholder DIN 12681 og ISO 6706 standarder.
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
  • Udsættelse for temperaturer op til 80 °C vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser.
  • Rengøring op til 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Tolerance ±10 ml
Klasse Klasse B
Mængde 5 Pakke
Gradueringer 10 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±10 ml
Underafdeling 10 mL
Form Rund
Skala farve Blå
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 440 mm
Produkttype Gradueret målecylinder
Maks. Temperatur (metrisk) 80 °C