Få mere at vide
Vitlab™ Klasse B polypropylen højformsmålecylinder
Artikelnummer. 15792106
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Gradueringer:
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 3
Pakke med 6
Artikelnummer. 15792106
Brand: Vitlab™ 652941
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse cylindre til anvendelser i fødevareindustrien. VITLAB™ Klasse B polypropylen højformede målecylindre har graduerede skalaer, der er støbt ind i materialet og forbliver synlige efter daglig rengøring i opvaskemaskinen. Sekskantet bund med bundnitter giver høj stabilitet.
  • Meget gennemsigtig cylinder
  • Forhøjede skala og ringmærker ved de primære skalapunkter
  • Skalastrukturen fås også med blå prægning
  • Kalibreret (ind)
  • Klasse B tolerancer i henhold til DIN 12681 / ISO 6706
  • Termisk spænding op til °80 C medfører ikke, at tolerancegrænserne permanent overskrides
  • På grund af cylindrenes hydrofobe egenskaber er den målte væskemængde (In) den samme som den leverede mængde (Ex)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Tolerance ±10 ml
Certificeringer/compliance ISO 6706, DIN 12681
Klasse B
Skala Rejst
Diameter (metrisk) 69 mm
Mængde 1 Hver
Gradueringer 10 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±10 ml
Form Rund
Til brug med (applikation) Fødevareindustrien
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 440 mm
Type Gradueret cylinder