Få mere at vide
Kartell™ Højformede polypropylen-målecylindre
Artikelnummer. 11328523
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Gradueringer:
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
11328523 1000 mL 100 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 11328523 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0108200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.00 DKK
    87.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.27 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Fremstillet af meget gennemskinnelig polypropylen for holdbarhed, klarhed og fremragende kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Højformede polypropylencylindre med støbte gradueringer giver en økonomisk og sikker løsning til måling og blanding af væsker i laboratoriet.
  • Permanente støbte gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
  • Autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
  • Tåler °100 C kontinuerligt arbejde
  • Pentagon base for stabilitet
  • Klasse B, høj form
  • Overholder ISO 6706-1981(E) og BS 5404 Part 2 1977
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Tolerance ±10 ml
Certificeringer/compliance ISO 6706-1981 (E)
Klasse Klasse B
Skala Støbte permanente gradueringer
Diameter (metrisk) 66 mm
Mængde 1 Hver
Gradueringer 100 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±10 ml
Underafdeling 10mL
Form Cylindrisk
Til brug med (applikation) Fødevare
Base Type Femkantet
Højde (metrisk) 439 mm
Produkttype Gradueret målecylinder
Maks. Temperatur (metrisk) 100 °C