Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B polypropylen kortformede målecylindre
Artikelnummer. 11883662
Gradueringer:
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11883662
Brand: VITLAB™ 643941
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse cylindre til fødevareindustrien og volumenmålinger. VITLAB™ Klasse B polypropylen kortformede målecylindre har letlæselige, forhøjede skalaer og ringmærker ved de primære skalapunkter.
  • Meget gennemsigtig polypropylen gradueret cylinder
  • Kalibreret (ind)
  • Klasse B tolerancer i henhold til DIN 12681 / ISO 6706.
  • Termisk spænding op til °80 C medfører ikke, at tolerancegrænserne permanent overskrides
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Tolerance ±5 ml
Klasse B
Diameter (metrisk) 51 mm
Gradueringer 5 mL
Grænse for fejl ±5 ml
Form Rund
Højde (metrisk) 192 mm
Type Gradueret cylinder