Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B polypropylen kortformede målecylindre
Gradueringer:
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Meget gennemsigtig polypropylen gradueret cylinder
- Kalibreret (ind)
- Klasse B tolerancer i henhold til DIN 12681 / ISO 6706.
- Termisk spænding op til °80 C medfører ikke, at tolerancegrænserne permanent overskrides
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Tolerance | ±20 ml |
| Klasse | B |
| Diameter (metrisk) | 78 mm |
| Gradueringer | 20 mL |
| Grænse for fejl | ±20 ml |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 285 mm |
| Type | Gradueret cylinder |