Få mere at vide
BRAND™ Klasse B polypropylen lavformsmålecylindre
Shop alle Brand produkter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Lav form gradueret cylinder med tud
- Høj klar polypropylen konstruktion
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Præget skala
- Udsættelse for temperaturer op til 80 °C vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser
Tekniske data
Tekniske data
| Klasse | B |
| Gradueringer | 20 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Grænse for fejl | ±20 ml |
| Maks. Temperatur | 80 °C |
| Form | Rund |
| Base Type | Sekskantet |
| Type | Gradueret målecylinder |