Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B polypropylen graduerede cylindre med forhøjet skala
Gradueringer:
0.2 mL
2 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 3
Pakke med 6
Beskrivelse
- Meget gennemsigtig
- Forhøjede skala og ringmærker ved de primære skalapunkter, kalibreret‘ I’
- Klasse B tolerancer i henhold til DIN 12681 / ISO 6706
- Termisk spænding op til 80° C bevirker ikke, at tolerancegrænserne permanent overskrides
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Tolerance | ±0,2 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 6706, DIN 12681 |
| nr. pr. pakke | 12 Pakke |
| Klasse | B |
| Skala | Forhøjede skalaer og ringmærker ved de primære skalapunkter |
| Diameter (metrisk) | 15 mm |
| Mængde | 12 Pakke |
| Gradueringer | 0.2 mL |
| Grænse for fejl | ±0,20 ml |
| Vis mere |