Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B polypropylen graduerede cylindre med hævet blå skala
Gradueringer:
0.5 mL
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Meget gennemsigtig polypropylen gradueret cylinder
- Sekskantet bund med bundnitter giver høj stabilitet
- Kalibreret (ind)
- Klasse B tolerancer i henhold til DIN 12681 / ISO 6706.
- Termisk spænding op til °80 C medfører ikke, at tolerancegrænserne permanent overskrides
- For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Tolerance | ±10 ml |
| Klasse | B |
| Gradueringer | 10 mL |
| Grænse for fejl | ±10 ml |
| Form | Rund |
| Til brug med (applikation) | Fødevareindustri og volumenmåling |
| Skala farve | Blå |
| Base Type | Sekskantet |
| Højde (metrisk) | 440 mm |
| Type | Gradueret målecylinder |