Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B polypropylen graduerede cylindre med hævet blå skala
Artikelnummer. 11827930
Gradueringer:
0.5 mL
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11827930
Brand: VITLAB™ 651081
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse cylindre til fødevareindustrien og volumenmålinger. VITLAB™ Klasse B polypropylen graduerede cylindre med forhøjet blå skala har letlæselige, hævede, prægede blå skalaer og ringmærker ved de primære skalapunkter.
  • Meget gennemsigtig polypropylen gradueret cylinder
  • Sekskantet bund med bundnitter giver høj stabilitet
  • Kalibreret (ind)
  • Klasse B tolerancer i henhold til DIN 12681 / ISO 6706.
  • Termisk spænding op til °80 C medfører ikke, at tolerancegrænserne permanent overskrides
  • For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Tolerance ±5 ml
Certificeringer/compliance DIN 12681, ISO 6706
nr. pr. sag 6 Pakke
Klasse B
Diameter (metrisk) 58 mm
Gradueringer 5 mL
Grænse for fejl ±5 ml
Form Rund
Til brug med (applikation) Fødevareindustri og volumenmåling
Skala farve Blå
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 360 mm
Type Gradueret cylinder