Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B polypropylen graduerede cylindre med hævet blå skala
Artikelnummer. 10028630
Gradueringer:
0.5 mL
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 10028630
Brand: VITLAB™ 653081
Brug disse cylindre til fødevareindustrien og volumenmålinger. VITLAB™ Klasse B polypropylen graduerede cylindre med forhøjet blå skala har letlæselige, hævede, prægede blå skalaer og ringmærker ved de primære skalapunkter.
  • Highly transparent polypropylene graduated cylinder
  • Hexagonal base with bottom studs provides high stability
  • Calibrated (In)
  • Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706.
  • Thermal stress up to 80°C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded
  • To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
Tekniske data
Klasse B
Gradueringer 20 mL
Grænse for fejl ±20mL
Form Round
Skala farve Blue
Base Type Hexagonal
Højde (metrisk) 482 mm
Type Graduated Measuring Cylinder