missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hirschmann™ Klasse B PMP Målekolbe med prop

Artikelnummer. 13178059
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
13178059 10 mL Pakke med 6
13198059 50 mL Pakke med 6
13128069 500 mL -
13138069 1000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 13178059 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 7560160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kalibreret til at indeholde et præcist volumen ved en bestemt temperatur. Kolber bruges til præcise fortyndinger og forbereder standardopløsninger.

  • Acc. til DIN EN ISO 1042
  • PMP (TPX )
  • Justeret ringmærke
  • Gennemskinnelig
  • Med standardslebne polypropper

Tekniske data

Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale PMP
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Højde (metrisk) 90 mm
nr. pr. pakke 6/pakke
Tolerance ±0,08 ml
Klasse B
Bund form Rund
Lukketype Prop
Lukkestørrelse NS 10/19
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.