Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B PMP Målekolber med skruelåg
Artikelnummer. 17653015
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Lukkestørrelse:
GL 25
Tolerance:
±0,30 ml
Højde (metrisk):
235 mm
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Tolerance Højde (metrisk)
17653015 250 mL GL 25 ±0,30 ml 235 mm
1 options
Artikelnummer. 17653015 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 674895
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00 DKK
    205.70 DKK / Pakke med 2
    Spare 41.30 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
VITLAB™ PMP Målekolber med skruelåg er ringmærkede, individuelt kalibreret til In , og har en klasse B-tolerance (DIN EN ISO 1042). Leveres individuelt pakket. Autoklavering til °121 C overskrider ikke tolerancegrænsen permanent. Rengøring ved højst 60 °C anbefales.
  • Produkttype: Målekolbe
  • Materiale: PMP (kolbe), polypropylen (hætte)
  • Tolerance: Klasse B (DIN EN ISO 1042)
  • Kalibreringsmærke: Ja (kalibreret til 'In')
  • Inkluderer: Skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Ja
Kapacitet (engelsk) 8,5 oz.
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsfarve Klarhed
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klarhed
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale PMP
Højde (engelsk) 9,3''
Højde (metrisk) 235 mm
Inkluderer Skruelåg
nr. pr. pakke 5
Temperaturområde (engelsk) Op til 140 °F
Temperaturområde (metrisk) Op til 60 °C
Tolerance ±0,30 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Mundstil Gevind
Sterilitet Ikke steril
Klasse B
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse GL 25