Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målecylindre med NS jord
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Med NS-slebet og polyethylenprop
- Acc. til DIN EN ISO 4788
- Kort linje, blå graduering
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Blå |
| Form | Rund |
| Type | Gradueret blandecylinder |
| Tolerance | ±0,15 ml |
| Materiale | Glas |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | B |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Højde (metrisk) | 160 mm |
| Vis mere |