Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målecylindre med NS jord
Artikelnummer. 15599025
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15599025 2000 mL Hver
11892851 10 mL Pakke med 2
11802861 25 mL Pakke med 2
11822861 100 mL Pakke med 2
11832861 250 mL Pakke med 2
11842861 500 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15599025 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2330194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00 DKK
    1410.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 194.88 DKK
    12% Slukket
På lager
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse B Målecylindre med NS Ground er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Med NS-slebet og polyethylenprop
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Kort linje, blå graduering
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tolerance ±15 ml
Materiale Glas
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse Klasse B
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Højde (metrisk) 610 mm
Inkluderer Polyethylen prop
Stopmateriale Polyethylen
Stopper stil NS 45/40
Gradueringer 20 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling 20 mL
Sterilitet Ikke steril
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Produkttype Gradueret blandingscylinder