Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målecylindre med NS jord
Artikelnummer. 11822861
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11822861 100 mL Pakke med 2
11892851 10 mL Pakke med 2
11802861 25 mL Pakke med 2
11832861 250 mL Pakke med 2
15599025 2000 mL Hver
11842861 500 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11822861 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 2330180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.00 DKK
    393.94 DKK / Pakke med 2
    Spare 52.06 DKK
    11% Slukket
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse B Målecylindre med NS Ground er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Med NS-slebet og polyethylenprop
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Kort linje, blå graduering
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Spezifikation
Tolerance ±0,75 ml
Materiale Glas
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse Klasse B
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Højde (metrisk) 290 mm
Inkluderer Polyethylen prop
Stopmateriale Polyethylen
Gradueringer 1 mL
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Produkttype Gradueret blandingscylinder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.