Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målecylindre med NS jord
Artikelnummer. 11802861
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11802861
Brand: Hirschmann™ 2330170
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse B Målecylindre med NS Ground er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Med NS-slebet og polyethylenprop
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Kort linje, blå graduering
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Type Gradueret blandecylinder
Tolerance ±0,375 ml
Materiale Glas
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse B
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Højde (metrisk) 193 mm
Inkluderer Polyethylen prop
Stopmateriale Polyethylen
Gradueringer 0.5 mL