Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målecylindre, ravfarvet graduering
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Description
- Med tud, kort line
- Ravfarvet graduering
- Acc. til DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Specifications
Specifications
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Brun |
| Form | Rund |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | B |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Tolerancemetrik | ±0,375 ml |
| Type | Gradueret målecylinder |
| Materiale | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Show More |