Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målecylindre, ravfarvet graduering
Artikelnummer. 10537641
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10537641 5000 mL Hver
10029000 1000 mL Hver
11869201 10 mL Pakke med 2
10039000 2000 mL Hver
12562736 25 mL -
10144011 50 mL Pakke med 2
10626525 5 mL Pakke med 2
13177929 100 mL Pakke med 2
10481862 500 mL Pakke med 2
10779012 250 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10537641 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2200197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3320.00 DKK
    2932.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 387.84 DKK
    11% Slukket
På lager
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse B målecylindre, Amber Stain Graduation er fremstillet af holdbart DURAN™ glasrør.
  • Med tud, kort line
  • Ravfarvet graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Materiale Glas
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Gradueringer 50 mL
Grænse for fejl 37.5
Base Type Sekskantet
Skala farve Brun
Form Rund
Klasse Klasse B
Højde (metrisk) 650 mm
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Tolerance ±37,5 ml
Produkttype Gradueret målecylinder