Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målecylindre, lav form, ravfarvet graduering
Artikelnummer. 11716692
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11716692 50 mL Pakke med 2
11716682 10 mL Pakke med 2
11726692 100 mL Pakke med 2
11736692 250 mL Pakke med 2
11706692 25 mL Pakke med 2
11746692 500 mL Pakke med 2
10344361 1000 mL Hver
10242951 2000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11716692 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2400175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00 DKK
    155.93 DKK / Pakke med 2
    Spare 21.07 DKK
    11% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse B målecylindre, lav form er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Med tud, kort line
  • Ravfarvet graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Materiale Glas
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Gradueringer 2 mL
Grænse for fejl 1
Base Type Sekskantet
Skala farve Brun
Form Rund
Klasse Klasse B
Højde (metrisk) 150 mm
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Tolerance ±1 ml
Produkttype Gradueret målecylinder