Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målecylindre, lav form, ravfarvet graduering
Description
- Med tud, kort line
- Ravfarvet graduering
- Acc. til DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Specifications
Specifications
| Materiale | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Gradueringer | 1 mL |
| Grænse for fejl | 0.3 |
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Brun |
| Form | Rund |
| Klasse | Klasse B |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Show More |