Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målecylindre, blå plet graduering
Artikelnummer. 11768021
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11768021
Brand: Hirschmann™ 2230180
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse B målecylindre, Blue Stain Graduation er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Med tud, kort line
  • Blå plet graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse B
Højde (metrisk) 260 mm
Tolerancemetrik ±0,75 ml
Type Gradueret målecylinder
Materiale Glas
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Gradueringer 1 mL
Grænse for fejl 0.75