Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målecylindre, blå graduering, med plastikfatning og beskyttelseskrave
Artikelnummer. p-7162687
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Artikelnummer. 10607315
Brand: Hirschmann™ 2260160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Med tud, plastikfatning og beskyttelseskrave, kort linjeafdeling
  • Blå graduering
  • Klasse B
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Kalibrering At indeholde
Oversigt Kalibrering til at indeholde, med plastikfatning og beskyttelseskrave
Skala farve Blå
Form Rund
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse B
Højde (metrisk) 140 mm
Tolerancemetrik ±0,15 ml
Type Gradueret målecylinder
Materiale Glas
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Gradueringer 0.2 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling 0.2 mL