Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B graduerede cylindre med blå gradueringer
Artikelnummer. p-7162692
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Artikelnummer. 13108039
Brand: Hirschmann™ 7501160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann™ Klasse B målecylindre, forhøjet skala er fremstillet af PP.
  • Acc. til DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Forhøjet skala
  • Blue dimitterede
  • Hovedpunkt ring graduering
  • Sekskantet base
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance DIN 12681, ISO 6706
Oversigt Gradueret cylinder, PP
Klasse B
Engangs Genanvendelig
Diameter (metrisk) 15 mm
Gradueringer 0.2 mL
Form Rund
Til brug med (applikation) Præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet
Skala farve Blå
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 145 mm
Type Gradueret målecylinder