Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B graduerede cylindre med blå gradueringer
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Forhøjet skala
- Blue dimitterede
- Hovedpunkt ring graduering
- Sekskantet base
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Certificeringer/compliance | DIN 12681, ISO 6706 |
| nr. pr. pakke | 6/pakke |
| Oversigt | Gradueret cylinder, PP |
| Klasse | B |
| Engangs | Genanvendelig |
| Diameter (metrisk) | 69 mm |
| Gradueringer | 10 mL |
| Form | Rund |
| Vis mere |