Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B graduerede cylindre med blå gradueringer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Forhøjet skala
- Blue dimitterede
- Hovedpunkt ring graduering
- Sekskantet base
Tekniske data
Tekniske data
| Klasse | B |
| Engangs | Genanvendelig |
| Form | Rund |
| Til brug med (applikation) | Præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet |
| Skala farve | Blå |
| Base Type | Sekskantet |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Type | Gradueret målecylinder |