Få mere at vide
Hecht Karl™ Klasse B DURAN Borosilikatglas høj form målecylindre
Artikelnummer. p-8003647
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
Artikelnummer. 10003921
Brand: Hecht Karl™ 42170072
Tekniske data
Tolerance ±15 ml
Materiale Borosilikatglas
Skala farve Blå
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse B
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Skala Blå gradueringer
Tolerance (metrisk) ±15 ml
Produkttype Gradueret målecylinder
Grænse for fejl ±15 ml