Få mere at vide
Hecht Karl™ Klasse B DURAN Borosilikatglas høj form målecylindre
Tekniske data
Tekniske data
| Tolerance | ±15 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Skala farve | Blå |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | B |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Skala | Blå gradueringer |
| Tolerance (metrisk) | ±15 ml |
| Produkttype | Gradueret målecylinder |
| Grænse for fejl | ±15 ml |