Få mere at vide
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klasse B klare glasflasker med gevindflasker med lukninger pakket separat
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Indeholder
Lukning med polyvinylbelagte pulpforinger (pakkes separat)
Almindelig hætteglas
- Fremstillet af type I, klasse B borosilikatglas
- Sort fenolisk skruetop-lukning pakket separat
- GPI-gevindfinish for sikker forsegling
- Tilgængelig i forskellige kapaciteter og størrelser til almindeligt laboratoriebrug
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | B |
| Materiale (liner) | Polyvinyl |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Volumen (metrisk) | 16 ml |
| Til brug med (applikation) | Til generelle formål |
| Vis mere |