Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B-buretter med lige ventilstophane, sort graduering
Artikelnummer. 13157969
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
13157969 50 ml Pakke med 2
13137969 10 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13157969 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 3100275
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til dispensering af afmålte mængder af kemiske opløsninger i laboratoriet. Hirschmann™ Klasse B buretter med sort graduering er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Klart glas
  • Kort linje
  • Med sort graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 385
  • Lige ventilstophane med PTFE spindel
Tekniske data
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Glas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Schellbach Striber
Skala Sort
Stophane Lige
Stophane materiale Glas
Tolerance ±0,075 ml
Type Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385