Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B-buretter med lige ventilstophane, sort graduering
Beskrivelse
- Klart glas
- Kort linje
- Med sort graduering
- Acc. til DIN EN ISO 385
- Lige ventilstophane med PTFE spindel
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Materiale | Glas |
| Gradueringer | 0.02 mL |
| Inkluderer | Schellbach Striber |
| Skala | Sort |
| Stophane | Lige |
| Stophane materiale | Glas |
| Tolerance | ±0,03 ml |
| Type | Buret |
| Vis mere |