Få mere at vide
Hirschmann™ AR™ Volumetriske pipetter af glas
Artikelnummer. 11787971
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11787971 10 mL Pakke med 6
11732252 0.5 mL Pakke med 12
11752252 100 mL Pakke med 6
11762252 15 mL Pakke med 6
11757971 1 mL Pakke med 12
11797971 20 mL Pakke med 6
11707981 25 mL Pakke med 6
11767971 2 mL Pakke med 12
11742252 3 mL Pakke med 6
11776652 4 mL Pakke med 6
11717981 50 mL Pakke med 6
11777971 5 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11787971 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 1300160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00 DKK
    364.84 DKK / Pakke med 6
    Spare 49.16 DKK
    11% Slukket
På lager
Giver en ekstrem høj grad af volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ AR™ Glasvolumetriske pipetter har en bedre tolerance end klasse B.
  • Et mærke
  • Ravfarvet graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 648
Tekniske data
Klasse B
Materiale Glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Brun
Mængde 6/Pk.
Tolerance 0.03 mL
Volumen (metrisk) 10 mL
Længde (metrisk) 450 mm
Type Volumetrisk pipette