Få mere at vide
Hirschmann™ AR™ Volumetriske pipetter af glas
Beskrivelse
- Et mærke
- Ravfarvet graduering
- Acc. til DIN EN ISO 648
Tekniske data
Tekniske data
| Klasse | B |
| Materiale | Glas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Brun |
| Mængde | 6/Pk. |
| Tolerance | 0.023 mL |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Længde (metrisk) | 410 mm |
| Type | Volumetrisk pipette |