Få mere at vide
Hirschmann™ AR™ Volumetriske pipetter af glas
Artikelnummer. 11762252
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11762252
Brand: Hirschmann™ 1300164
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en ekstrem høj grad af volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ AR™ Glasvolumetriske pipetter har en bedre tolerance end klasse B.
  • Et mærke
  • Ravfarvet graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 648
Tekniske data
Klasse B
Materiale Glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Brun
Mængde 6/Pk.
Tolerance 0.045 mL
Volumen (metrisk) 15 mL
Længde (metrisk) 520 mm
Type Volumetrisk pipette