Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse B glas høj form målecylindre Artikelnummer.: 11837501
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Klasse B glas høj form målecylindre
Artikelnummer. p-8000749
500 mL, 5 mL
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Gradueringer:
5 mL
Artikelnummer. 11837501
Brand: Fisherbrand™ DBG507
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Mål og hæld væsker med præcision med disse cylindre. Fisherbrand™ Klasse B glas højformsmålecylindre er fremstillet af kalibreret, klart borosilikatglas.
  • Uddannet
  • Stabil sekskantet fod
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4788
Klasse B
Højde (metrisk) 380 mm
Tolerancemetrik ±5 ml
Type Gradueret målecylinder
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) Udvendig 53 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Gradueringer 5 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±5 ml
Maks. Temperatur 500 °C
Produkttitel
Fisherbrand™ Klasse B glas høj form målecylindre >