Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse B glas høj form målecylindre
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Gradueringer:
5 mL
Beskrivelse
- Uddannet
- Stabil sekskantet fod
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 4788 |
| Klasse | B |
| Højde (metrisk) | 380 mm |
| Tolerancemetrik | ±5 ml |
| Type | Gradueret målecylinder |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 53 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Gradueringer | 5 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |