Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B polypropylen volumetriske kolber med skruelåg
Artikelnummer. 17837820
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
GL18
GL25
GL32
nr. pr. pakke:
3
4
5
6
Tolerance:
0.08 mL
0.12 mL
0.2 mL
0.3 mL
0.5 mL
0.8 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse nr. pr. pakke Tolerance unitSize
17837820 10 mL GL18 6 0.08 mL -
15732116 25 mL GL18 - 0.08 mL Pakke med 6
15762116 50 mL GL18 6 0.12 mL Pakke med 6
17837810 100 mL GL18 6 0.2 mL -
10392552 100 mL GL18 6 0.2 mL Pakke med 6
10447541 250 mL GL25 5 0.3 mL Pakke med 5
15752126 500 mL GL25 4 0.5 mL Pakke med 4
15702136 1000 mL GL32 3 0.8 mL Pakke med 3
15712136 10 mL GL18 6 0.08 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17837820 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 677891
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse klasse B polypropylen volumetriske kolber med skruelåg er et fremragende alternativ til glaskolber, der er designet til snævre tolerancer i laboratoriet.
  • Meget transparent PP-konstruktion
  • Fås i en række kapaciteter og gevindstørrelser
  • Opfylder klasse B tolerancer i henhold til DIN EN ISO 1042
  • Gravimetrisk kalibreret at indeholde ved 121&°C
  • Kolber kan tolerere termisk stress op til 60 &grader C uden permanent overskridelse af grænser
  • For at bevare mærker anbefales rengøring ved &højst 60 grader C
  • Giver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, aldehyder, alkalier og syrer
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret“ at indeholde” ved 20 °C
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Individuelt kalibreret ringmærkning
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 90 mm
nr. pr. pakke 6
Produkttype Volumetric Flask
Temperaturområde (metrisk) 60 °C maks.
Tolerance 0.08 mL
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mundstil Smal
Sterilitet Ikke steril
Klasse B
Bund form Almindelig
Lukketype Skrue
Overfladebehandling Ubehandlet
Volumen (metrisk) Virker 10 mL
Lukkestørrelse GL18