Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B polypropylen volumetriske kolber med skruelåg
Beskrivelse
- Meget transparent PP-konstruktion
- Fås i en række kapaciteter og gevindstørrelser
- Opfylder klasse B tolerancer i henhold til DIN EN ISO 1042
- Gravimetrisk kalibreret at indeholde ved 121&°C
- Kolber kan tolerere termisk stress op til 60 &grader C uden permanent overskridelse af grænser
- For at bevare mærker anbefales rengøring ved &højst 60 grader C
- Giver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, aldehyder, alkalier og syrer
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Kalibreret“ at indeholde” ved 20 °C |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Individuelt kalibreret ringmærkning |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 180 mm |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Produkttype | Volumetric Flask |
| Temperaturområde (metrisk) | 60 °C maks. |
| Vis mere |