Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B polypropylen volumetriske kolber med skruelåg
Artikelnummer. 15752126
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
GL18
GL25
GL32
nr. pr. pakke:
3
4
5
6
Tolerance:
0.08 mL
0.12 mL
0.2 mL
0.3 mL
0.5 mL
0.8 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 6
Artikelnummer. 15752126
Brand: VITLAB™ 675891
Disse klasse B polypropylen volumetriske kolber med skruelåg er et fremragende alternativ til glaskolber, der er designet til snævre tolerancer i laboratoriet.
  • Highly transparent PP construction
  • Available in a range of capacities and thread sizes
  • Meets Class B tolerances per DIN EN ISO 1042
  • Gravimetrically calibrated 'to contain' at 121°C
  • Flasks can tolerate thermal stress up to 60°C without permanent exceeding of limits
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
  • Provides excellent resistance to chemicals, aldehydes, alkalis and acids
Tekniske data
Kalibrering Calibrated 'to contain' at 20°C
Lukningsmateriale Polypropylene
Farve Translucent
Oversigt Individually calibrated ring-marking
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Polypropylene
Højde (metrisk) 270 mm
nr. pr. pakke 4
Produkttype Volumetric Flask
Temperaturområde (metrisk) 60°C max.
Tolerance 0.5 mL
Autoklaverbar Not Autoclavable
Engangs Reusable
Uddannet No
Mundstil Narrow
Sterilitet Non-sterile
Klasse B
Bund form Plain
Lukketype Screw
Overfladebehandling Untreated
Volumen (metrisk) Virker 500 mL
Lukkestørrelse GL25