Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B polypropylen volumetriske kolber med skruelåg
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
GL18
GL25
GL32
nr. pr. pakke:
3
4
5
6
Tolerance:
0.08 mL
0.12 mL
0.2 mL
0.3 mL
0.5 mL
0.8 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 6
Beskrivelse
- Meget transparent PP-konstruktion
- Fås i en række kapaciteter og gevindstørrelser
- Opfylder klasse B tolerancer i henhold til DIN EN ISO 1042
- Gravimetrisk kalibreret at indeholde ved 121&°C
- Kolber kan tolerere termisk stress op til 60 &grader C uden permanent overskridelse af grænser
- For at bevare mærker anbefales rengøring ved &højst 60 grader C
- Giver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, aldehyder, alkalier og syrer
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Kalibreret“ at indeholde” ved 20 °C |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Individuelt kalibreret ringmærkning |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 90 mm |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Produkttype | Volumetric Flask |
| Temperaturområde (metrisk) | 60 °C maks. |
| Vis mere |