Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B polypropylen volumetriske kolber med skruelåg
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
GL18
GL25
GL32
nr. pr. pakke:
3
4
5
6
Tolerance:
0.08 mL
0.12 mL
0.2 mL
0.3 mL
0.5 mL
0.8 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 6
Beskrivelse
- Highly transparent PP construction
- Available in a range of capacities and thread sizes
- Meets Class B tolerances per DIN EN ISO 1042
- Gravimetrically calibrated 'to contain' at 121°C
- Flasks can tolerate thermal stress up to 60°C without permanent exceeding of limits
- To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
- Provides excellent resistance to chemicals, aldehydes, alkalis and acids
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Calibrated 'to contain' at 20°C |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Farve | Translucent |
| Oversigt | Individually calibrated ring-marking |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Højde (metrisk) | 235 mm |
| nr. pr. pakke | 5 |
| Produkttype | Volumetric Flask |
| Temperaturområde (metrisk) | 60°C max. |
| Vis mere |