Få mere at vide
Witeg™ Klassens AS specialstørrelser graduerede pipetter
Description
- Farvekodet for at undgå forvirring
- Fremstillet af soda-kalkglas
- DE-M markeret efter den tyske kalibreringslov
- Kalibreret til levering, 5 sekunders ventetid
- Inkluderende batchcertifikat
- Browns dimission
Specifications
Specifications
| Kalibreret | Ja |
| Kalibrering | At levere |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 648 |
| Klasse | AS |
| Materiale | Soda Lime Glas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Brun |
| Min. Flowtid | 5 sekunder. |
| Tolerance | ±0,020 ml |
| Volumen (metrisk) | 12 mL |
| Show More |