Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Glas buretter, Schellbach
Artikelnummer. 10326580
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10326580 50 ml Pakke med 2
10654792 25 ml Pakke med 2
10644792 10 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10326580 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 3240175
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til automatisk dispensering af afmålte mængder af kemiske opløsninger i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse AS Glas buretter, Schellbach er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Blå graduering
  • Hovedpunkt ring graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 385
  • Sidestophane med glasnøgle
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchinformation
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Glas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Schellbach Striber
Skala Blå
Stophane Lateral
Stophane materiale Glas
Tolerance ±0,05 ml
Type Schellbach Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385