Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Buretter med blå graduering
Artikelnummer. 11732362
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11732362 50 ml Pakke med 2
11712362 10 ml Pakke med 2
11722362 25 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11732362 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 3140175
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til dispensering af afmålte mængder af kemiske opløsninger i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse AS Buretter med blå graduering er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Schellbach, hovedpunkt ring graduering i blå
  • Lige stophane med glasnøgle
  • Acc. til DIN EN ISO 385
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Glas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Schellbach Striber
Skala Blå
Stophane Lige
Stophane materiale Glas
Tolerance ±0,05 ml
Type Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385